CAS RN 150849-53-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
4-[1-(4-Iodphenyl)-5-(4-nitrophenyl)-formaz-3-yl]-1,3-benzoldisulfonat, Dinatriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4-[1-(4-Iodphenyl)-5-(4-nitrophenyl)-formaz-3-yl]-1,3-benzoldisulfonat, Dinatriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.