CAS RN 1618657-31-0
CAS RN 1618657-31-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(2R,3R,6S)-6-(4-Fluorphenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-pyran-3-carbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(2R,3R,6S)-6-(4-Fluorphenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-pyran-3-carbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(2R,3R,6S)-6-(4-Fluorphenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-pyran-3-carbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.