CAS RN 1801352-86-2
CAS RN 1801352-86-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1-[4-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-1-piperazinyl]ethanon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.