CAS RN 2005-08-5
CAS RN 2005-08-5
IUPAC Name:
4-chlorophenyl benzoate
Synonyme:
4-chlorophenyl benzoate
Molekulargewicht (g/mol):
232.66
Summenformel:
C13H9ClO2
InChi Key:
JKSIXXOEIXUYFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
4-Chlorphenylbenzoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4-Chlorphenylbenzoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
4-Chlorphenylbenzoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.