CAS RN 20795-53-3
CAS RN 20795-53-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Phenylcyclohexanone, TRC
CAS: 20795-53-3 Summenformel: C12H14O Molekulargewicht (g/mol): 174.24 Synonym: 3-Phenylcyclohexanone,(±)-3-Phenylcyclohexanone,NSC 119037 IUPAC-Name: 3-phenylcyclohexan-1-one SMILES: O=C1CCCC(C1)c2ccccc2