CAS RN 357172-63-5
CAS RN 357172-63-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
[(5-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetat Morpholin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
[(5-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetat Morpholin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
[(5-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetat Morpholin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.