CAS RN 53868-44-3
CAS RN 53868-44-3
IUPAC Name:
(2Z)-3-hydroxy-2-(2-nitrophenyl)prop-2-enal
Synonyme:
(2Z)-3-hydroxy-2-(2-nitrophenyl)prop-2-enal
Molekulargewicht (g/mol):
193.16
Summenformel:
C9H7NO4
InChi Key:
GEGQHUURGSTYQY-FNORWQNLSA-N
SMILES:
O\C=C(/C=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-(2-Nitrophenyl)malondialdehyd, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-(2-Nitrophenyl)malondialdehyd, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-(2-Nitrophenyl)malondialdehyd, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.