CAS RN 58345-96-3
CAS RN 58345-96-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Tetramethylammonium Bicarbonate (60% in water), TRC
CAS: 58345-96-3 Summenformel: C5H13NO3 Molekulargewicht (g/mol): 135.16 Synonym: Tetramethylammonium Hydrogen Carbonate IUPAC-Name: hydrogen carbonate;tetramethylazanium SMILES: C[N+](C)(C)C.OC(=O)[O-]