CAS RN 75575-02-9
CAS RN 75575-02-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(6a,11b,16a,17a)-6-Fluor-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethyliden)bis(oxy)]-3-oxo-androsta-1,4-dien-17-carbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.