UserName
Laborproduktivität Und -Optimierung Laborausstattung
Leitfaden zur Reinraumplanung
März, 2023 | 5 Minuten Lesezeit | Von: Metro
Leitfaden zur Reinraumplanung
Optimieren Sie Ihren Raum und steigern Sie die Produktivität mit einem durchdachten Reinraumdesign. Die Einrichtung eines produktiven und effizienten Reinraums erfordert eine sorgfältige Planung. Der Zweck des Reinraums, die Anzahl der im Reinraum arbeitenden Personen und die optimale Raumnutzung sind entscheidende Aspekte für einen hochfunktionalen Reinraum.
Da Reinraumflächen oft begrenzt sind, ist eine optimale Raumaufteilung unerlässlich, bevor Sie Produkte anschaffen. Da Ihr Reinraum möglicherweise jahrzehntelang genutzt wird, sollten Sie auf hochwertige Produkte setzen, die dauerhaft einwandfrei funktionieren. Um den idealen Reinraum zu entwickeln, sollten Sie verschiedene Teammitglieder in die Planung einbeziehen. Dazu gehören ein professioneller Laborplaner, Mitglieder des Labormanagements, ein Sicherheitsbeauftragter und ein Facility-Management-Techniker. Diese Personen können wertvolle Einblicke in die benötigten Funktionen des Labors geben. Weitere wichtige Aspekte der Reinraumplanung sind Arbeitsabläufe, die Anforderungen an den Reinraum sowie verschiedene Lösungen, die sich an die Bedürfnisse des Teams anpassen lassen, sobald die Arbeit im Reinraum aufgenommen wird.
1. Workflow 
Ein Reinraum benötigt einen reibungslosen Arbeitsablauf, um effizient und organisiert zu bleiben. Eine der besten Möglichkeiten, diesen Arbeitsablauf zu optimieren, ist die Entwicklung eines Reinraumdesigns, das ihn von Natur aus unterstützt. Erstellen Sie dazu eine Übersicht über jeden Arbeitsschritt eines Projekts von Anfang bis Ende. Mit Unterstützung Ihres Teams können Sie Arbeitsbereiche und Lagerflächen genau dort platzieren, wo sie benötigt werden. Folgende Aspekte sollten Sie bei der Einrichtung eines Arbeitsablaufs berücksichtigen:
  • Fußgängerverkehr
  • Anzahl der benötigten Personen für jede Aufgabe
  • Freifläche für Änderungen
  • Benötigte Ausrüstung/Materialien zur Lagerung
Diese Faktoren sind entscheidend für einen Arbeitsablauf, der den Raum optimal nutzt. Erwägen Sie außerdem den Einsatz von Produkten, die sich flexibel an die sich ändernden Bedürfnisse des Teams anpassen lassen. Es kann vorkommen, dass der erstellte Arbeitsablauf nicht die optimale Lösung darstellt. Das ist kein Problem. Stellen Sie lediglich sicher, dass die platzierten Produkte flexibel positioniert werden können, um den gewünschten Arbeitsablauf zu gewährleisten.
2. Gestalte es persönlich
Die Teammitglieder werden viel Zeit im Reinraum verbringen. Stellen Sie daher sicher, dass alles Notwendige griffbereit ist. Berücksichtigen Sie bei den Vorbereitungen die Größe und die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams. Ihr Team sollte ermüdungsfrei arbeiten können. Das bedeutet, dass die Arbeitsflächen ausreichend Platz bieten müssen, um die Aufgaben ohne Berührungen zu erledigen. Die Arbeitsflächen sollten außerdem eine angenehme Höhe haben, um Muskelverspannungen zu vermeiden, die mit der Zeit zu Schmerzen und Beschwerden führen können. Dieses Konzept des ermüdungsfreien Arbeitens wird auch als Ergonomie bezeichnet. Hier sind einige Möglichkeiten, die ergonomische Gestaltung Ihres Reinraums zu verbessern:
  • Verwenden Sie nach Möglichkeit leicht verstellbare Arbeitsflächen, damit diese an die jeweilige Person, die daran arbeitet, angepasst werden können.
  • Sorgen Sie dafür, dass die Stauräume leicht erreichbar sind, indem Sie sie in einer angemessenen Höhe anbringen.
  • Sorgen Sie dafür, dass die Teammitglieder an jedem Arbeitsplatz ausreichend Platz zum Bewegen haben.
Indem Sie den Arbeitsbereich so komfortabel wie möglich gestalten, wird die Arbeit für Ihr Team langfristig weniger belastend und körperliche Beschwerden, die durch die monotonen Tätigkeiten in der Reinraumbranche entstehen können, werden vermieden.
„Wenn es darum geht, den idealen Reinraum zu gestalten, müssen Sie das nicht alleine tun. Viele Unternehmen bieten Planungstools und Dienstleistungen an, mit denen Sie Ihr Budget und Ihren Raum optimal nutzen können. Gehen Sie also bei der Planung Ihres Reinraumbereichs nicht allein vor.“
3. Beziehen Sie das Reinigungspersonal mit ein.
Einer der wichtigsten Aspekte der Reinraumplanung ist die Aufrechterhaltung der Reinheit. Die regelmäßige Reinigung dieser Bereiche ist unerlässlich, damit Ihr Reinraum die Inspektionen kontinuierlich besteht. Um dies zu vereinfachen, sollten Sie Ihre Wartungsteams hinzuziehen, die auf Schwachstellen hinweisen. Ihre Erfahrung hilft ihnen, Bereiche zu identifizieren, in denen sich mit der Zeit Schmutz und Ablagerungen ansammeln können. Die Beseitigung potenziell unhygienischer Bereiche ist eine hervorragende Methode, um die langfristige Funktionsfähigkeit Ihres Reinraums ohne regelmäßigen Geräteaustausch zu gewährleisten.
Die Optimierung Ihrer Reinraumplanung hinsichtlich Reinheit spart Ihnen Zeit und Geld und verlängert gleichzeitig die Nutzungsdauer Ihrer Geräte. Gemäß den Reinigungsrichtlinien im Reinraum ist die Verwendung von Desinfektionsmitteln erforderlich, um sicherzustellen, dass die Oberflächen frei von Bakterien, Pilzen und Viren sind. Bei schlüsselfertigen Projekten können Sie eine Biozid-Oberflächenbeschichtung auf allen Oberflächen im Reinraum implementieren, die einen 24/7-Schutz vor Bakterien, Viren und Pilzen bietet. Die Beschichtung kann auch später im laufenden Betrieb des Reinraums aufgebracht werden, ist jedoch aufwendiger.
4. Raum für Veränderungen lassen
Die Anforderungen an Ihren Reinraum können sich im Laufe der Zeit ändern. Dies kann problematisch werden, wenn der gesamte Platz im Reinraum bereits belegt ist. Planen Sie daher vorausschauend und lassen Sie Raum für zukünftige Änderungen. Indem Sie Ihren Reinraum so gestalten, dass er mitwachsen kann, eröffnen Sie ihm mehr Möglichkeiten.
5. Anpassung für mehr Sicherheit
Im modernen Arbeitsumfeld ist es wichtig, dass sich Ihre Mitarbeiter sicher und wohl fühlen. Angesichts der COVID-19-Pandemie sollten Sie Ihre Reinraumprozesse so gestalten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Dies lässt sich durch strategisch platzierte Arbeitsplätze erreichen. Planen Sie daher unbedingt einen Abstand von 1,8 m zwischen den einzelnen Stationen ein. Ergänzen Sie die Planung nach Möglichkeit um eine Station, an der die Mitarbeiter ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) bei Bedarf wechseln können.
6. Luftstrom
Reinräume sind unerlässlich, um zu verhindern, dass gefährliche statische Aufladung und Staub in den Arbeitsbereich gelangen, wo Bauteile bearbeitet werden. Die Möbel im Reinraum müssen offen gestaltet sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Verwenden Sie nach Möglichkeit perforierte Arbeitstische, um die empfohlene kontinuierliche Luftzirkulation sicherzustellen.