UserName
Neue Innovative Technologie Laborausstattung
HABITAT Ferment: Der neue intelligente Labor-Bioreaktor von IKA
November, 2025 | 2 Min. Lesezeit | Von: IKA
HABITAT Ferment: Der neue intelligente Labor-Bioreaktor von IKA
Ein neuer Standard in der skalierbaren Bioverarbeitung
Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Labortechnik stellt IKA™ den HABITAT Forschungsbioreaktor vor – eine hochmoderne Plattform, die Tradition und Innovation vereint. Entwickelt für maximale Leistung, setzt HABITAT neue Maßstäbe in Mischeffizienz, Temperaturregelung, Automatisierung, Benutzerfreundlichkeit und ergonomischem Design.
Dank seiner kompakten Tischausführung ist HABITAT ideal für Forschungslabore, die Zellkulturen, mikrobielle Fermentation oder phototrophe Kultivierung betreiben – und dabei höchste Leistung auf kleinstem Raum benötigen.
Drei Funktionen, ein System, unbegrenztes Potenzial
Ob Säugetierzellen, Mikroorganismen oder Algen: HABITAT lässt sich flexibel als Bioreaktor, Fermenter oder Photobioreaktor einsetzen. In Kombination mit IKA-Thermostaten oder optionalen LED-RGB-Lichtpanels passt er sich individuell an Ihre Prozessanforderungen an – alles aus einer Hand.
Erhältlich mit ein- oder doppelwandigen Behältern von 0,5 bis 10 Litern bietet HABITAT eine skalierbare Lösung für jeden Workflow – von ersten Experimenten bis zur Prozessoptimierung.
25677_IKA_article.jpg
Ihre Vorteile mit dem IKA HABITAT
Ein System mit unbegrenzten Möglichkeiten für die Bioprozessierung
  • Vielseitige Bioreaktorplattform: Entwickelt für optimales Wachstum aller Zelltypen, von Mikroorganismen über Säugetierzellen bis hin zu Pflanzenzellen.
  • Integriertes Gasmanagement: Jedes Turmpaket enthält einen konfigurierbaren Massendurchflussregler für Luft, N₂, O₂ und CO₂, der eine präzise Gasversorgung gewährleistet.
  • Integrierte Flüssigkeitshandhabung: Jedes Turmpaket ist mit vier bidirektionalen Peristaltikpumpen für flexibles Medien- und Reagenzienmanagement ausgestattet.
Fortschrittliche Sensorintegration
  • Fortschrittliche Sensorintegration: pH-, DO-, Temperatur-, Antischaum- und Füllstandssensoren sind Standard in jedem Behälterpaket
  • Upgrade mit Hightech-Optionen: Integration modernster Sensoren wie Sensoren für lebensfähige Biomasse, optische DO-, Redox- oder Abgasanalysatoren
  • Datengestützte Prozesskenntnisse: Vollständig kompatibel mit Softsensoren für erweiterte Datenanalyse und Prozessoptimierung
Intuitive und leistungsstarke Steuerungssoftware
  • Mühelose Bedienung: Die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht die Einrichtung und den täglichen Betrieb.
  • Automatisierte Prozesssteuerung: Vollautomatische Regelung kritischer Parameter wie pH-Wert und Temperatur.
Exklusive Funktionen, die uns auszeichnen
  • 3-in-1-Flexibilität: Einsatz als Bioreaktor, Fermenter oder Photobioreaktor – alles auf einer einzigen Plattform.
  • Virtual-Reality-Schulung: Schulung des Personals in einer sicheren, immersiven digitalen Umgebung – ideal für Einarbeitung und Weiterbildung.
  • Innovativer Deckelständer: Verbessert den Arbeitsablauf, da der Deckel während der Einrichtung nicht mehr entfernt und gehandhabt werden muss.
  • Chaotischer Mischmodus: Ein neuartiger, auf Chaos basierender Mischalgorithmus sorgt für eine schnelle, homogene Vermischung, die über herkömmliche Methoden hinausgeht.