Thermo Scientific GENESYS Angebot
Exklusiv für New-Lab-Start-Up-Kunden
Einmaliges Angebot: Sparen Sie 25% auf Ihr Genesys Spektralphotometer
Gültig bis 31. Dezember 2024.
Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis-Spektralphotometer
Katalog-Nr. 16604932
Das GENESYS 50 ist ein Zweistrahl-UV-Vis-Spektralphotometer in Ein-Zellen-Konfiguration, das alle Spezifikationen für kritische Qualitätskontrollanwendungen und präzise chemische Messungen erfüllt.
Führen Sie Routinemessungen für die Qualitätskontrolle oder den Chemieunterricht mit dem robusten Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Visible-Spektralphotometer durch. Diese Geräte werden in einer Einzelzellenkonfiguration angeboten und verfügen über eine schräge Oberfläche, um Verschüttetes abzufangen, sowie ein abwaschbares Probenahmefach für eine einfache Reinigung. Eine 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche, eine lokale Steuerungssoftware (kein PC erforderlich) und eine optionale Wi-Fi-Vernetzung machen das GENESYS 50 UV-Vis-Spektralphotometer zur idealen Wahl für die tägliche Probenahme.
Jetzt kaufen
Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-Vis-Spektralphotometer
Katalog-Nr. 16614932
Das GENESYS 150 UV-Vis-Spektralphotometer bietet Automatisierungsoptionen für hohen Durchsatz und Raumlichtbeständigkeit und ermöglicht einen Betrieb mit offenem Deckel für mehr Geschwindigkeit und Komfort.
Ein umfassendes Zubehörsortiment, einschließlich automatischer Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und faseroptischer Sonden, vereinfacht die Probenahme und ermöglicht Messungen mit hohem Durchsatz und Temperaturkontrolle. Es bietet eine Datenauflösung von 0,2 nm bis 5 nm.
Jetzt kaufenFüllen Sie das untenstehende Formular aus, um einen Promotionscode zu erhalten und von diesem Angebot zu profitieren.