UserName
Controlled Environments Mops and Accessories
Mopps und Zubehör für kontrollierte Umgebungen
Unsere hochwertigen Mopps und Zubehörteile wurden speziell für kontrollierte Umgebungen entwickelt und gewährleisten Sauberkeit, Sicherheit und Compliance in kritischen Bereichen wie Labors, Reinräumen und pharmazeutischen Einrichtungen. Wählen Sie aus einer Reihe von langlebigen, leicht zu reinigenden Mopps, Mikrofaserpads und ergonomischen Griffen, um optimale Hygienestandards zu gewährleisten.
AUSGEWÄHLT
Contec™ Quiltec™ I Mop-Kopf
Sie werden aus 100 % 2-lagigem Polyester um einen Zellwollkern hergestellt und erzeugen eine sehr geringe Anzahl von Partikeln und Fasern.
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
SURETRACE ENTDECKEN
SureTRACE Mopps für Ihren Reinraum
Vollständige Rückverfolgbarkeit mit den SureTRACE-Produkten
Melden Sie sich jetzt für das SureTRACE-Programm an und beginnen Sie zu sparen.
Controlled Enviroments Mops SureTRACE
GREENER CHOICE ENTDECKEN
Greener Choice
Nachhaltige Optionen
Durchsuchen Sie unsere nachhaltigen Optionen, die dazu beitragen sollen, die Umweltauswirkungen Ihres Laborbetriebs zu reduzieren.
Controlled Enviroments Mops Greener
Jetzt sparen - Exklusive Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung - Tolle Angebote
Häufig gestellte Fragen
Die drei Haupttypen von Mopps sind:
Flachmopp: Hat einen flachen Kopf mit einem Einweg- oder wiederverwendbaren Pad, das oft aus Mikrofaser besteht. Ideal für die tägliche Reinigung und funktioniert gut auf flachen Oberflächen.
Fransenmopp: Auch bekannt als traditioneller Mopp, hat ein Bündel aus saugfähigen Strängen oder Garnen. Er ist effektiv für die Tiefenreinigung und das Aufsaugen von Verschüttungen, kann aber schwieriger auszuwringen und zu trocknen sein.
Schwammmopp: Hat einen rechteckigen oder zylindrischen Schwammkopf, der oft mit einem Auswringmechanismus ausgestattet ist. Geeignet für die Reinigung von Fliesen- und Linoleumböden, kann er eine beträchtliche Menge an Flüssigkeit aufnehmen und ist leicht auszuwringen.
In einer kontrollierten Umgebung, wie einem Reinraum oder Labor, ist ein Flachmopp mit einem Mikrofaserkissen im Allgemeinen am effektivsten. Diese Art von Mopp wird aus mehreren Gründen bevorzugt. Mikrofaserkissen können mehr Schmutz, Staub und Mikroben einfangen und festhalten als herkömmliche Mopps, was entscheidend für die Einhaltung strenger Sauberkeitsstandards ist. Flachmopps mit Mikrofaserkissen geben weniger Partikel ab als Fransen- oder Schwammmopps, wodurch das Risiko einer Kontamination verringert wird. Mikrofaserkissen können leicht entfernt und sterilisiert werden, wodurch der Mopp zwischen den Anwendungen hygienisch bleibt. Flachmopps ermöglichen eine kontrolliertere Anwendung von Reinigungslösungen, was wichtig ist, um die spezifischen Bedingungen in kontrollierten Umgebungen aufrechtzuerhalten.
  • Entscheiden Sie sich für Mikrofaser-Mopköpfe, da diese Staub, Schmutz und Mikroben effektiv einfangen
  • Stellen Sie sicher, dass das Mopmaterial wenig Fusseln abgibt, um Partikelabgabe zu minimieren
  • Flachmops werden aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Abdeckung bevorzugt. Wählen Sie Einweg-Mopköpfe für den Einmalgebrauch oder wiederverwendbare, die sterilisiert werden können, je nach Reinraumprotokoll
  • Stellen Sie die Kompatibilität des Mops mit Reinigungslösungen sicher. Ein leichter, ergonomischer Griff reduziert Ermüdung und verbessert die Effizienz
  • Stellen Sie sicher, dass der Mop und die Komponenten für den Reinraumeinsatz zertifiziert sind
Ressourcen und zugehörige Informationen
Abstreifer
Entdecken Sie umfassende Informationen und Kaufanleitungen für Wischtücher, die sowohl für allgemeine als auch für kontrollierte Umgebungen geeignet sind.
Wipers
Kontaminationskontrolle und kontrollierte Umgebungen
Nutzen Sie unsere breite Palette an Produkten zur Kontaminationskontrolle, um Effizienz und Compliance zu gewährleisten.
Contamination Control and Controlled Environments
Sicherheit: BioPharma Essentials
Die Aufrechterhaltung der Umweltkontrolle in pharmazeutischen Reinräumen ist entscheidend für die Gewährleistung höchster Qualitätsstandards. Entdecken Sie unser Sortiment an Produkten, von Kleidung bis hin zu Reinigungsausrüstung, Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln, die alle darauf ausgelegt sind, präzise Spezifikationen und Anforderungen für optimale Effizienz und Konformität zu erfüllen.
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
Kaufen Sie Ihre Marken