Elektronische Einkanalpipetten
Elektronische Einkanalpipetten, die mit Einwegpipettenspitzen verwendet werden, um eine abgemessene Flüssigkeitsmenge zu übertragen; in der Regel vorprogrammiert und möglicherweise programmierbar; umfasst Direktverdrängungspipetten und Mehrfachdispenser.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 15421920
Artikelnummer 11786914
Artikelnummer 17828469
Artikelnummer 16368147
Artikelnummer 16281682
Artikelnummer 17878469
Artikelnummer 11766914
Artikelnummer 17818469
Artikelnummer 10704733
Artikelnummer 11796914
Artikelnummer 15603036
Artikelnummer 10237554
Artikelnummer 17888469
Artikelnummer 15693026
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Muss man haben
Artikelnummer 15191093
Artikelnummer 11706924
Artikelnummer 15683026
Artikelnummer 16398147
Artikelnummer 16222401
Artikelnummer 17818479
Artikelnummer 11776914
Artikelnummer 16378147
Artikelnummer 10102472
Artikelnummer 15451920
Artikelnummer 10475802
Artikelnummer 13263019
Artikelnummer 11849223
Artikelnummer 11736914
Artikelnummer 15673026
Häufig gestellte Fragen
Elektronische Einkanalpipetten bieten mehrere Vorteile gegenüber manuellen Pipetten. Sie liefern konsistente und präzise Volumenmessungen, reduzieren menschliche Fehler und erhöhen die Genauigkeit. Die automatisierten Funktionen, wie das Dispensieren, Mischen und serielle Verdünnungen, vereinfachen komplexe Pipettieraufgaben und machen sie leichter durchführbar. Darüber hinaus sind elektronische Pipetten darauf ausgelegt, die körperliche Belastung zu reduzieren, erfordern weniger manuelle Kraft für die Bedienung und minimieren das Risiko von Belastungsverletzungen durch Wiederholungen. Die Fähigkeit, mehrere Protokolle zu speichern und abzurufen, verbessert zusätzlich die Effizienz und Reproduzierbarkeit in Experimenten.
Die Kalibrierung einer elektronischen Einkanalpipette umfasst mehrere Schritte. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Pipette sauber und in gutem Zustand ist, und verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Kalibrierstandards und -werkzeuge. Rufen Sie den Kalibrierungsmodus gemäß dem Benutzerhandbuch der Pipette auf, was normalerweise das Navigieren durch die Menüoptionen auf dem Display der Pipette beinhaltet. Geben Sie ein bekanntes Volumen an Flüssigkeit in eine Waage ab und vergleichen Sie das gemessene Gewicht mit dem erwarteten Volumen, indem Sie die Pipettierungseinstellungen entsprechend anpassen. Wiederholen Sie den Dispensier- und Messvorgang, um die Genauigkeit der Kalibrierung zu überprüfen. Notieren Sie schließlich die Kalibrierungsergebnisse und alle vorgenommenen Anpassungen zur späteren Referenz.
Die regelmäßige Wartung elektronischer Einkanalpipetten gewährleistet optimale Leistung und Langlebigkeit. Es ist wichtig, die äußeren und inneren Komponenten der Pipette regelmäßig zu reinigen, um eine Kontamination zu verhindern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Eine ordnungsgemäße Pflege der Batterie ist unerlässlich; laden Sie die Batterie der Pipette gemäß den Empfehlungen des Herstellers und ersetzen Sie sie, wenn sie Anzeichen von Leistungsminderung zeigt. Kalibrieren Sie die Pipette regelmäßig, um die Genauigkeit zu erhalten, und folgen Sie den Richtlinien des Herstellers zur Kalibrierungshäufigkeit. Überprüfen Sie die Pipette auf Verschleiß an Dichtungen, O-Ringen und anderen Komponenten und ersetzen Sie beschädigte Teile bei Bedarf. Lagern Sie die Pipette, wenn sie nicht in Gebrauch ist, an einem sauberen, trockenen Ort und vermeiden Sie die Exposition gegenüber extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.