UserName
General Purpose Lab Coats and Jackets
Allzweck-Labormäntel und -jacken
Allzweck-Laborkittel und -Jacken werden in Laboratorien, in der Forschung oder im Gesundheitswesen getragen, um den Träger vor Verunreinigungen oder potenziellen Gefahren wie verschütteten Flüssigkeiten, Spritzern oder geringfügigen Chemikalienexpositionen zu schützen.
AUSGEWÄHLT
3M™ Weißer Einweg-Laborkittel für Besucher, Serie 4400
Bietet eine Barriere gegen nicht gefährliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer.
3M™ White Disposable Visitor Lab Coat, Series 4400
ZWEI SEITENTASCHEN
Uvex™ 7464 Labormäntel für Männer
Durchdachte Funktionalität
Bietet antistatische Eigenschaften, mit Brusttasche auf der linken Seite und zwei Seitentaschen. Erhältlich in den Größen XS-6XL.
Uvex™ 7464 Men's Lab Coats
RECYCLABLE
Fisherbrand™ Damen Poly/Baumwolle Labormäntel
Großzügig geschnitten für mehr Komfort
Aus 65/35 Polycotton, mit einer linken Brustaußentasche, zwei unteren Außentaschen, geraden Manschetten und Gürtel im Rücken.
Fisherbrand™ Women's Poly/Cotton Lab Coats
Jetzt sparen - Exklusive Angebote
Schließen Sie Ihre Bestellung ab - Tolle Angebote
Häufig gestellte Fragen
Ein Laborkittel ist in der Regel länger, reicht bis zu den Knien und bietet mehr Bedeckung und Schutz. Er wird in Umgebungen verwendet, die einen Ganzkörperschutz erfordern. Eine Laborjacke ist kürzer und endet an der Taille oder Hüfte und bietet mehr Bewegungsfreiheit. Sie eignet sich für weniger gefährliche Aufgaben oder Umgebungen, in denen ein vollständiger Schutz nicht so wichtig ist.
Bei der Auswahl von Laborkitteln und -jacken für den allgemeinen Gebrauch, beachten Sie:
  • Material: Wählen Sie schützende Materialien wie Baumwolle oder Polyester-Mischungen
  • Passform und Komfort: Stellen Sie sicher, dass die Passform gut ist und vollständige Abdeckung sowie Bewegungsfreiheit bietet
  • Haltbarkeit: Achten Sie auf langlebige Stoffe und verstärkte Nähte
  • Sicherheitsmerkmale: Berücksichtigen Sie Flammschutz, antistatische Eigenschaften und Spritzschutz
  • Konformität: Stellen Sie sicher, dass sie den relevanten Sicherheitsstandards und Vorschriften entsprechen
Laborkittel sollten jederzeit im Labor getragen werden, um Schutz vor Verschüttungen, Spritzern und Verunreinigungen zu gewährleisten. Entfernen Sie die Laborkittel, wenn Sie das Labor verlassen, um die Ausbreitung von Kontaminationen in andere Bereiche zu verhindern. Tragen Sie Laborkittel nicht außerhalb der ausgewiesenen Laborbereiche.
Labormäntel aus 100 % Baumwolle sind zwar atmungsaktiv und bequem, bieten aber möglicherweise nicht den besten Schutz gegen Chemikalien und können entflammbar sein. Daher werden Labormäntel oft aus Mischungen von Baumwolle und synthetischen Fasern (wie Polyester) hergestellt, um ihre Schutzwirkung, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Flammen zu verbessern. Labormäntel sollten regelmäßig gewaschen werden, um Hygiene und Sicherheit zu gewährleisten. Die Häufigkeit hängt von der Verwendung und der Exposition gegenüber Verunreinigungen ab. Waschen Sie sie täglich oder nach jedem Gebrauch, wenn sie gefährlichen Chemikalien, biologischen Stoffen oder erheblichen Verunreinigungen ausgesetzt sind. Wöchentliches Waschen bei allgemeinem Gebrauch mit minimaler Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nach einem Kontaminationsvorfall nach Bedarf waschen.
Ressourcen und zugehörige Informationen
Tools für die Auswahl, den Sitz und die Wartung von PSA
Hier finden Sie Informationen zu Produktauswahl, Passform, Verwendung und Wartung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA).
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
Nach Marke einkaufen