Hitzebeständige Handschuhe
Nützliche Links
Jetzt sparen - Exklusive Angebote
Artikelnummer 10762682
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklave-Handschuhe
Artikelnummer 15123415
Newtex™ ZetexPlus™ 200 Series Heat Resistant Gloves
Artikelnummer 15337142
uvex Profatherm XB40 Hitzeschutzhandschuhe
Artikelnummer 63273
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hot-Hand™ Schutzhandschuh/Fäustling
Muss man haben
Artikelnummer 9477003
SHOWA™ Neoprene-Coated Heat Resistant Gloves - 14 in.
Artikelnummer 11779669
Cole-Parmer™ PAIR GLOVE HEAT RESISTANT 232°C 13 13'
Artikelnummer 12679721
Ansell Edmont™ P HNDSCH WORKGUARD 43-216 G10 G10
Artikelnummer 8005915
Ansell Kleenex™ Handreiniger
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung - Tolle Angebote
Artikelnummer 17273444
Ansell BioClean™ S-BCRL Sterile Cut Resistant Glove Liners
Artikelnummer 15810892
Euro Protection™ Thor Multirisk Pants, Navy
Artikelnummer 17767679
uvex i-5 Welding Safety Glasses
Häufig gestellte Fragen
Hitzebeständige Handschuhe können verschiedenen Zertifizierungen und Normen entsprechen, um ihre Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Zertifizierungen und Konformitätsstandards gehören:
- EN 407 (Europa): Diese Norm legt die thermische Leistung von Schutzhandschuhen gegen Hitze und/oder Feuer fest, einschließlich der Beständigkeit gegen Brennverhalten, Kontaktwärme, Konvektionswärme, Strahlungswärme, kleine Spritzer von geschmolzenem Metall und große Mengen von geschmolzenem Metall.
- EN 388 (Europa): Obwohl hauptsächlich für mechanische Risiken gedacht, umfasst diese Norm auch Tests zur Beständigkeit gegen Abrieb, Schnitt, Riss und Durchstich, die oft für hitzebeständige Handschuhe relevant sind, die in industriellen Umgebungen verwendet werden.
- ANSI/ISEA 105 (USA): Diese Norm bietet Leistungsstufen für Handschuhe in Bezug auf Schnitt-, Stich-, Abrieb- und Hitzebeständigkeit. Sie hilft bei der Klassifizierung von Handschuhen nach ihren Schutzeigenschaften.
- ASTM F1060 (USA): Diese Standardtestmethode misst den Wärmetransfer durch Schutzkleidung oder Materialien, wenn sie einer heißen Oberflächenberührung ausgesetzt sind.
- NFPA 2112 (USA): Diese Norm legt die Mindestleistungsanforderungen und Testmethoden für Schutzkleidung, einschließlich Handschuhen, zum Schutz vor Blitzfeuerexposition fest.
- ISO 11612 (International): Diese Norm legt Leistungsanforderungen für Kleidung, einschließlich Handschuhen, fest, die gegen Hitze und Flammen schützt.
- OSHA-Standards (USA): Obwohl keine spezifische Zertifizierung, erfordert die Einhaltung der Vorschriften der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) häufig die Verwendung von hitzebeständigen Handschuhen in bestimmten Umgebungen, um die Arbeiter zu schützen.
Das Verständnis dieser Zertifizierungen und Normen hilft sicherzustellen, dass die Handschuhe die erforderlichen Sicherheitsanforderungen für spezifische Anwendungen erfüllen und einen angemessenen Schutz gegen Hitze- und Brandgefahren bieten.
Verschiedene Materialien eignen sich für verschiedene Wärmestufen basierend auf ihren thermischen Widerstandseigenschaften. Hier ist eine Übersicht einiger gängiger Materialien, die in hitzebeständigen Handschuhen verwendet werden, und ihre Eignung für verschiedene Temperaturbereiche:
- Baumwolle
- Temperaturbereich: Bis zu 200°F (93°C)
- Eignung: Baumwollhandschuhe eignen sich für Anwendungen mit niedriger Hitze, wie das Handling von heißen Geschirr oder die Arbeit in warmen Umgebungen. Sie bieten grundlegenden Schutz und werden oft zusammen mit anderen Materialien als Futter für zusätzlichen Komfort verwendet
- Leder
- Temperaturbereich: Bis zu 400°F (204°C)
- Eignung: Lederhandschuhe sind langlebig und bieten guten Schutz gegen mäßige Hitze. Sie werden häufig beim Schweißen, in Gießereien und in anderen industriellen Anwendungen verwendet. Leder ist auch beständig gegen Funken und moderate Abrieb
- Kevlar
- Temperaturbereich: Bis zu 800°F (427°C)
- Eignung: Kevlar-Handschuhe bieten hervorragende Hitzebeständigkeit und sind auch schnittfest. Sie eignen sich für Anwendungen mit hoher Hitze, wie das Handling von heißem Glas, Metall und die Arbeit in Umgebungen mit hoher Hitzeexposition. Kevlar wird oft in Kombination mit anderen Materialien für verbesserten Schutz verwendet
- Aluminiertes Gewebe
- Temperaturbereich: Bis zu 2000°F (1093°C)
- Eignung: Aluminiumbeschichtete Handschuhe reflektieren Strahlungswärme und sind ideal für extrem heiße Umgebungen, wie Gießereien, Schmelzvorgänge und andere industrielle Anwendungen mit geschmolzenen Materialien. Sie schützen sowohl vor Strahlungs- als auch vor Kontaktwärme
- Silicon
- Temperaturbereich: Bis zu 500°F (260°C)
- Eignung: Silikonbeschichtete Handschuhe bieten guten Schutz gegen mäßige bis hohe Hitze und werden häufig in Küchen- und Lebensmittelverarbeitungsanwendungen verwendet. Sie bieten Flexibilität, Griff und Beständigkeit gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Nomex
- Temperaturbereich: Bis zu 800°F (427°C)
- Eignung: Nomex-Handschuhe sind flammhemmend und bieten Schutz gegen hohe Hitze und Flammen. Sie werden häufig in der Brandbekämpfung, der Luft- und Raumfahrt und in militärischen Anwendungen verwendet, bei denen eine Exposition gegenüber extremer Hitze und Flammen ein Risiko darstellt
- Kohlefaser
- Temperaturbereich: Bis zu 2000°F (1093°C)
- Eignung: Kohlefaserhandschuhe werden in extrem heißen Umgebungen verwendet und bieten eine hervorragende Wärmeisolierung. Sie eignen sich für Anwendungen wie das Handling von heißem Metall, Glas und die Arbeit in Hochtemperatur-Industrieprozessen
Durch die Auswahl des geeigneten Materials für den spezifischen Temperaturbereich und die Anwendung können Sie optimalen Schutz und Leistung Ihrer hitzebeständigen Handschuhe gewährleisten.
Beim Auswählen von hitzebeständigen Handschuhen sollten Sie die folgenden fünf Faktoren berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen:
1. Hitzebeständigkeitsgrad
Bestimmen Sie die maximale Temperatur, der die Handschuhe standhalten können. Suchen Sie nach Handschuhen, die gemäß Normen wie EN 407 oder ASTM F1060 getestet und bewertet wurden. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe die spezifischen Temperaturen bewältigen können, denen Sie ausgesetzt sind, sei es Kontaktwärme, Strahlungswärme oder Konvektionswärme.
2. Material
Verschiedene Materialien bieten unterschiedliche Grade an Hitzebeständigkeit und Haltbarkeit. Zu den gängigen Materialien gehören Kevlar, Leder, aluminisiertes Gewebe und spezielle hitzebeständige Textilien. Wählen Sie ein Material, das den richtigen Ausgleich zwischen Hitzeschutz, Komfort und Fingerfertigkeit für Ihre Aufgaben bietet.
3. Fingerfertigkeit und Passform
Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe gut passen und die notwendige Fingerfertigkeit ermöglichen, um Ihre Aufgaben effektiv zu erledigen. Zu sperrige oder schlecht sitzende Handschuhe können die Bewegung behindern und es schwierig machen, Werkzeuge oder Materialien zu handhaben. Suchen Sie nach Handschuhen, die einen guten Ausgleich zwischen Schutz und Flexibilität bieten.
4. Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit
Berücksichtigen Sie die Haltbarkeit der Handschuhe, insbesondere wenn Sie sie in rauen Umgebungen oder für Aufgaben verwenden, die Abrieb, Schneiden oder schwere Handhabung erfordern. Handschuhe mit verstärkten Bereichen oder zusätzlichen Schichten können eine bessere Verschleißfestigkeit und eine längere Lebensdauer bieten.
5. Konformität und Zertifizierung
Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe den relevanten Sicherheitsstandards und Zertifizierungen entsprechen, wie z.B. EN 407, EN 388 oder ANSI/ISEA 105. Eine überprüfte Konformität stellt sicher, dass die Handschuhe getestet wurden und die erforderlichen Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Hitzebeständigkeit und andere Schutzeigenschaften erfüllen.
Durch Berücksichtigung dieser Faktoren können Sie hitzebeständige Handschuhe auswählen, die das geeignete Maß an Schutz, Komfort und Haltbarkeit für Ihre spezifische Anwendung bieten.