Universal-Pipettenspitzen
Universal-Pipettenspitzen sind mit Pipetten verschiedener Hersteller kompatibel und haben eine vergleichbare Leistung zu Markenspitzen. Diese Einwegspitzen eignen sich für jede genomische oder biologische Anwendung und sind in sterilen und unsterilen Versionen für eine Vielzahl spezifischer Funktionen sowie in verschiedenen Ausführungen und Längen erhältlich.
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Sorgen Sie für Genauigkeit und verhindern Sie Kontaminationen.
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Sterile
Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.® Nachfüllpackungen
Zuverlässige Spitzen für präzises Pipettieren.
Contec™ Non-Sterile CyChlor
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Corning™ Costar™ Sterile Einweg-Reagenzien-Behälter
Hergestellt aus modifiziertem Polystyrol für mehr Stabilität. Corning™ Costar™ Sterile Einweg-Reagenzienbehälter sind ideal für das wiederholte Befüllen von Mehrkanalpipetten.
Lorem Ipsum
Brand™ Polypropylen Stapelbarer Spitzenbehälter
Inklusive Spitzenablage. BRAND™ Polypropylen-Stapelbehälter für Pipettenspitzen wird leer geliefert. Filter und Pipettenspitzen sind separat erhältlich.
Lorem Ipsum
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Polypropylen Allzweckbehälter für scharfe/spitze Gegenstände
Dieser Allzweckbehälter für scharfe/spitze Gegenstände bietet hervorragenden Schutz vor eindringenden scharfen/spitzen Gegenständen und austretenden Flüssigkeiten. Entwickelt, um die Anforderungen an Stärke, Einfachheit und Wert zu erfüllen.
Lorem Ipsum
FAQ
Universalpipetten bieten im Labor zahlreiche Vorteile, darunter die Vielseitigkeit bei der Handhabung unterschiedlicher Flüssigkeiten und Anwendungen. Sie sind mit einer Vielzahl von Spitzen und Volumina kompatibel und eignen sich daher für vielfältige experimentelle Anforderungen. Universalpipetten bieten Präzision und Genauigkeit bei der Handhabung von Flüssigkeiten und gewährleisten eine konsistente und zuverlässige Probenabgabe. Sie sind oft ergonomisch gestaltet, um die Ermüdung des Benutzers zu reduzieren und den Komfort bei längerem Gebrauch zu verbessern. Darüber hinaus sind Universalpipetten in der Regel einfach zu kalibrieren und zu warten, was ihre Langlebigkeit und Leistung im Labor erhöht.
Die ordnungsgemäße Wartung und Kalibrierung von Universalpipetten ist entscheidend für ihre Genauigkeit und Langlebigkeit. Regelmäßige Reinigung mit geeigneten Reinigungslösungen verhindert Verunreinigungen und Rückstände. Bei der regelmäßigen Kalibrierung gemäß Herstellerangaben oder Laborstandards (z. B. ISO 8655) wird die Genauigkeit und Präzision der Pipette mit bekannten Flüssigkeitsmengen überprüft. Eine regelmäßige Überprüfung auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen, wie z. B. gerissene Dichtungen oder abgenutzte Spitzen, ist unerlässlich. Durch die aufrechte Lagerung der Pipette bei Nichtgebrauch wird verhindert, dass Flüssigkeit in die inneren Komponenten gelangt. Um den optimalen Zustand der Pipette zu gewährleisten, sollten Sie professionelle Wartungs- und Kalibrierungsdienste in Anspruch nehmen.
Häufige Probleme mit Universalpipetten sind ungleichmäßige Volumenabgabe, die durch verschlissene Dichtungen oder falsche Kalibrierung verursacht werden kann. Regelmäßige Wartung und Kalibrierung können dieses Problem beheben. Leckagen können durch beschädigte oder falsch sitzende Spitzen entstehen. Stellen Sie daher sicher, dass die Spitzen korrekt angebracht sind, und ersetzen Sie beschädigte Komponenten. Verstopfungen können durch mangelnde Reinigung der Pipette entstehen; regelmäßige Reinigung und sachgemäße Handhabung können dies verhindern. Ein weiteres Problem ist die Ermüdung des Benutzers, da manuelles Pipettieren mit der Zeit zu Ermüdung der Hand führen kann. Die Verwendung ergonomischer Pipetten und regelmäßige Pausen können Ermüdungserscheinungen vorbeugen. Indem Sie diese häufigen Probleme durch sachgemäße Wartung und Handhabung beheben, stellen Sie die zuverlässige Leistung Ihrer Universalpipetten sicher.
Kaufen Sie Ihre Marken