Innovation durch digitale PCR-Automatisierung
Innovation durch digitale PCR (dPCR) Laborautomatisierung ist jetzt Realität. Das Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR System kombiniert die Leistungsfähigkeit der absoluten dPCR-Quantifizierung mit der Einfachheit eines qPCR-Workflows.
Möchten Sie mehr qPCR-Proben auf effektive Weise analysieren?
Mit einem einzigen praktischen Schritt, der nur 5 Minuten in Anspruch nimmt, ist dPCR jetzt einfacher denn je, und das ganz ohne Standardkurve. Zu den Merkmalen des QuantStudio™ Absolute Q™-Systems gehören:
- Einfacher und bequemer qPCR-ähnlicher Arbeitsablauf mit nur 5 Minuten Einarbeitungszeit
- Reduzierung von Fehlern und manuellen Eingaben durch Integration aller Funktionen in ein einziges Gerät
- Gesteigerte Produktivität mit Ergebnissen in nur 90 Minuten
- Reduzierte Ausfallzeiten mit Smart Remote Support, der dem technischen Support Probleme zur schnellen Lösung anzeigt
- QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR Software, die eine intuitive Einrichtung, Überwachung und Analyse ermöglicht
- Sicherheits-, Prüfungs- und E-Signatur-Funktionen zur Unterstützung der Einhaltung von 21CFR Part 11 Anforderungen
- Kompatibel mit Absolute Q™ Liquid Biopsy dPCR Assays für onkologische Anwendungen sowie mit unserem Portfolio an TaqMan Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation und andere Quantifizierungsexperimente
Suchen Sie nach einer Verbesserung der Sensitivität für seltene DNA- und RNA-Targets bei Ihren qPCR-Tests?
Neue Technologien wie das Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR System und die MAP16 Microfluidic Plates bringen Innovation ins Labor und ermöglichen es Wissenschaftlern, verschiedene Probendaten zu bündeln, um Targets mit sehr geringer Häufigkeit zu detektieren und so die Sensibilität und Nachweisgrenze zu erhöhen. Während das PCR-Probenvolumen die Fähigkeit zum Nachweis extrem seltener Targets beeinträchtigen kann, können selbst solche mit einer Mutanten-Allel-Frequenz (MAF) von 0,1 Prozent mit mehreren dPCR-Arrays auf einer QuantStudio™ MAP16-Platte unter Verwendung der digitalen Pooling-Funktion der Absolute Q™ Analysis Software nachgewiesen werden.
Highlights sind:
- Digitales Pooling, das Daten von mehreren dPCR-Arrays kombiniert, um die Analyse eines größeren Probenvolumens als bei der herkömmlichen quantitativen PCR zu ermöglichen
- QuantStudio™ MAP16 dPCR-Platten, die 16 Arrays mit insgesamt 327.680 Mikrokammern enthalten, die digital zusammengeführt werden können
Die Analyse einer MAF-DNA-Mischung (0,1 Prozent, 27 μL) unter Verwendung von vier kombinierten Arrays auf einer QuantStudio™ MAP16-Platte (36 μL dPCR-Mischung) könnte für eine Vielzahl von Anwendungen zur Erkennung seltener Zielmoleküle im Bereich der Präzisionsmedizin verwendet werden, z. B. für die Überwachung des Ansprechens auf eine Behandlung, das Screening auf minimale Resterkrankung und die schnelle Identifizierung von mutationsbedingter Arzneimittelresistenz.
Sind Ihre PCR-Ergebnisse ungenau und haben Ihre Proben hemmende Effekte?
Wissenschaftler sehen sich häufig mit der mangelnden Reproduzierbarkeit ihrer Ergebnisse und hemmenden Effekten in ihren Proben konfrontiert. Daher wird nach besseren Möglichkeiten gesucht, DNA- und RNA-Ziele mit größerer Präzision und Reproduzierbarkeit zu quantifizieren.
"Homogene Ergebnisse sind wichtig und Innovation, durch den Einsatz von MAP16 Microfluidic dPCR Plates, eröffnet neue Horizonte für Forscher."
MAP16 Microfluidic Plates sind eine Schlüsselkomponente des QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR Systems und basieren auf der patentierten Microfluidic Array Plate (MAP) Technologie.
Highlights sind:
- Konsistente, automatisierte Trennung einer Probe in 20.000 Mikrokammern mit einem branchenführenden Variationskoeffizienten (CV) von weniger als 1 Prozent
- Mikroinjektionsgeformte Platten zur Überwindung von Inkonsistenzen und hohem Totvolumen, die ein präzises Mikrokammervolumen und eine konsistente Probenverteilung und damit die Analyse von mehr als 98 Prozent des geladenen Volumens ermöglichen
- Fixierte Mikrokammer-Arrays und positiver pneumatischer Druck zur Verteilung (oder Digitalisierung) von Reagenzien für die dPCR, im Gegensatz zu anderen Methoden wie der digitalen Tröpfchen-PCR, bei der durch Scherung der Flüssigkeit Tröpfchen erzeugt werden, die weniger homogen sind und bei der Lieferung von Ergebnissen mehr Schwankungen aufweisen
- Platten, die aus einem 4 x 4-Gitter von dPCR-Arrays bestehen, von denen jedes 20.480 feste Mikrokammern enthält. Ein Design, das Flexibilität bei der Anzahl der gleichzeitig durchgeführten Proben oder Arrays ermöglicht, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen
Die unvergleichliche Präzision und Genauigkeit des Absolute Q™-Systems und der MAP16-Platten ermöglicht es den Forschern, sich auf ihre Messungen zu verlassen.
Inhalt bereitgestellt von: