Handschuhe, die den Maßstab für Sicherheit und Integrität setzen
Ein akzeptables Qualitätsniveau (AQL) legt sowohl Prüfkriterien fest als auch bewertet es die Produktqualität in der Fertigung. Je niedriger die Zahl, desto geringer die Fehlerhäufigkeit und desto höher die Qualität des hergestellten Produkts. In kritischen Umgebungen, wie z. B. in der Pharma-, Biotech- und Halbleiterindustrie, ist ein AQL von 1,5 die Norm.
Biogel™ Tech Gloves bieten unübertroffene Qualität, und mit einem branchenführenden AQL von 0,4 übertreffen alle unsere Handschuhe die höchsten Standards und bieten einen hervorragenden Schutz für Nutzer und Produkte. Vertrauen Sie auf die Handschuhe, die den Maßstab für Sicherheit und Integrität setzen, und erleben Sie die unübertroffene Qualität von Mölnlycke™.
Inhalt zur Verfügung gestellt von: