UserName
Laborproduktivität Und -Optimierung Laborausstattung
Optimierung der Laborabläufe mit DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen
Februar 2025 | 6 Minuten Lesezeit | von: DWK Life Sciences
Optimierung der Laborabläufe mit DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen
DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen: Verbesserte Ergonomie und Kontaminationskontrolle
Optimierung des Laborbetriebs
In Laborumgebungen sind Effizienz, Sauberkeit und Ergonomie unerlässlich für zuverlässige Ergebnisse. Ob bei der Pflege von Bakterienkulturen oder der Herstellung großer Medienmengen – die verwendeten Werkzeuge können den Unterschied ausmachen. Herkömmliche Laborflaschen können zu körperlicher Belastung, Kontaminationsrisiken und ineffizienten Arbeitsabläufen führen. DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen wurden entwickelt, um diese alltäglichen Herausforderungen zu meistern. Sie vereinen ergonomische Innovation und praktische Funktionalität, um Komfort und Effizienz im Labor zu verbessern.
Warum Laborergonomie und Hygiene wichtiger sind als je zuvor
Labore sind schnelllebige Umgebungen, in denen Präzision unerlässlich ist. Laborfachkräfte arbeiten oft lange und führen repetitive Aufgaben auf engstem Raum aus. Ob Nährmedien herstellen, Kulturen handhaben oder Flüssigkeiten umfüllen – diese Aufgaben erfordern Präzision und Effizienz. Die Art der Laborarbeit erhöht das Risiko für Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) und RSI (Repetitive Strain Injury) aufgrund kontinuierlicher Bewegungen wie Ausgießen, Pipettieren oder Flaschenhandling. Diese Belastungen können das Wohlbefinden der Labormitarbeiter beeinträchtigen und die Gesamtproduktivität mindern. Zudem besteht in Laboren ein ständiges Kontaminationsrisiko, das die Qualität von Experimenten und Forschungsergebnissen negativ beeinflussen kann. Laut dem National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) sind Ergonomie und Kontaminationskontrolle entscheidend für die Steigerung der Laboreffizienz und die Sicherstellung zuverlässiger Ergebnisse. Geeignete Werkzeuge und Geräte, die unter Berücksichtigung von Ergonomie und Kontaminationskontrolle entwickelt wurden, können diese Probleme mindern, die Sicherheit erhöhen und die Zuverlässigkeit der Laborarbeit gewährleisten.1
Die versteckten Kosten mangelhafter Laborergonomie und Kontamination
Laborarbeiten umfassen spezifische Tätigkeiten, die den Körper im Laufe der Zeit erheblich belasten. Erkrankungen durch repetitive Belastung (RSI) treten besonders häufig bei Laborfachkräften auf und betreffen Bereiche wie Handgelenke, Schultern und Nacken. Laut dem US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics (BLS) zählen Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE), die oft auf repetitive Bewegungen zurückzuführen sind, zu den Hauptursachen von Arbeitsunfällen, die zu Arbeitsausfällen und verminderter Produktivität führen.²
Kontaminationen, oft bedingt durch unsachgemäße Handhabung von Geräten wie Flaschen, stellen ein ernsthaftes Risiko für die Integrität von Experimenten dar. Selbst geringfügige Verunreinigungen, wie etwa unzureichendes Verschließen oder Kreuzkontaminationen von Medien, können ganze Experimente gefährden. In der Mikrobiologie können Kontaminationen Bakterienkulturen zerstören, während sie in der chemischen Analytik zu verfälschten Ergebnissen und Reagenzienverlusten führen können. Herkömmliche Flaschen tragen aufgrund ihres ungünstigen ergonomischen Designs, unzureichender Abdichtung und unklarer Kennzeichnung möglicherweise zu diesen Problemen bei, da all dies das Risiko von Kontaminationen und Belastungen während der Verwendung erhöht.
DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen: Eine umfassende Lösung für mehr Effizienz im Labor
Ergonomisches Design und reduzierte Belastung
Die DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen wurden mit klarem Fokus auf Ergonomie entwickelt und gewährleisten so eine einfachere und komfortablere Handhabung, auch bei längeren Arbeiten. Ihr durchdachtes Design zielt darauf ab, die körperliche Belastung zu reduzieren, insbesondere für Laborpersonal, das häufig schwere oder unhandliche Flaschen handhabt. Die ergonomische Form und die ausgewogene Gewichtsverteilung sorgen für einen sicheren Griff, egal ob beim Umfüllen von Medien, Ansetzen von Lösungen oder beim Umgang mit Flaschen mit Handschuhen. Dieses sorgfältige Design trägt dazu bei, das Risiko von RSI-Syndromen (Repetitive Strain Injury), Sehnenscheidenentzündungen und Schulterermüdung zu minimieren und ermöglicht es dem Laborpersonal, über längere Zeiträume effizient und komfortabel zu arbeiten.
Kontaminationskontrolle und saubere Handhabung
Die farbcodierten Verschlüsse und Ausgießringe der DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen bieten Vorteile für eine verbesserte Kontaminationskontrolle. Die farbcodierten Verschlüsse ermöglichen eine einfache Unterscheidung der Medien, wodurch der Bedarf an zusätzlicher Etikettierung reduziert und das Risiko von Kreuzkontaminationen gesenkt wird. Der Ausgießring gewährleistet einen sauberen Flüssigkeitstransfer und verhindert Verschütten und Tropfen. Diese Merkmale unterstützen sterile Arbeitsabläufe, gewährleisten Hygiene und sichern die experimentellen Ergebnisse.
Schlankes Design für beengte Labortische und Autoklaven
Dank ihres schlanken Profils passen diese Flaschen platzsparend auf beengte Labortische und in Autoklaven. Ihre kompakte, stapelbare Bauweise gewährleistet eine optimale Raumnutzung und macht sie ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot.
Kompatibilität mit Speichersystemen und Etiketten
Die DURAN™ YOUTILITY™-Flaschen wurden für die nahtlose Integration in verschiedene Laborlagersysteme entwickelt und optimieren so die Organisation im Labor. Ihre einheitliche Form ermöglicht die einfache Lagerung in Autoklaven, Kühlschränken und Regalen, während die Kompatibilität mit verschiedenen Etikettiermethoden eine eindeutige Inhaltskennzeichnung und einen verbesserten Arbeitsablauf gewährleistet.
Eignung für ein breites Anwendungsgebiet
Diese Flaschen sind äußerst vielseitig und eignen sich für mikrobiologische, chemische und allgemeine Laborarbeiten. Dank ihrer robusten Konstruktion sind sie beständig gegen wiederholten Gebrauch, Autoklavieren und den Kontakt mit Chemikalien und somit ein unverzichtbares Werkzeug in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen.
Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit
Diese aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Flaschen zeichnen sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit aus. Dadurch wird eine lange Nutzungsdauer gewährleistet und der Bedarf an häufigem Austausch reduziert. Diese Langlebigkeit unterstützt Nachhaltigkeitsinitiativen im Labor, indem Abfall minimiert und der Verbrauch von Einwegbehältern verringert wird.
Kundenbeispiel: Die Umstellung von Concert Bio auf DURAN™ YOUTILITY™-Flaschen
Yutong Shi, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Konzertbiografie
Die Umstellung auf DURAN™ YOUTILITY™-Flaschen hat die Effizienz und Ergonomie im Labor von Concert Bio deutlich verbessert. Das ergonomische Design, die farbcodierten Verschlüsse und die Ausgießringe tragen dazu bei, körperliche Belastung und Kontaminationsrisiken zu reduzieren.
„Die Umstellung auf ein anderes Produkt kann eine schwierige Entscheidung sein, aber die Mitarbeiter im Labor profitieren enorm von der Verwendung der DURAN™ YOUTILITY™-Flaschen. Gerade für Menschen mit kleineren Händen kann die Verwendung herkömmlicher Nährmedienflaschen bei hohem Arbeitsaufkommen zu Schmerzen in den Händen führen, was der Gesundheit der Mitarbeiter schadet“, so Yutong Shi.
Die neuen Flaschen optimieren Arbeitsabläufe, Hygiene und Labororganisation und bieten eine nachhaltige und praktische Lösung für die Bakterienkultur.
Fazit: Eine intelligentere Wahl für Laborarbeiten
DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen bieten eine durchdachte Lösung für gängige Herausforderungen im Labor. Ihr ergonomisches Design kann die Belastung reduzieren, ihre Funktionen zur Kontaminationskontrolle verbessern die Hygiene, und ihre kompakte Bauweise optimiert die Platznutzung im Labor. Darüber hinaus eignen sie sich aufgrund ihrer Langlebigkeit und Vielseitigkeit für ein breites Anwendungsspektrum, von der Mikrobiologie bis zur allgemeinen chemischen Analyse. Durch Verbesserungen in der Handhabung, der Kontaminationsprävention und der Workflow-Organisation helfen diese Flaschen Laboren, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: qualitativ hochwertige Ergebnisse bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer sicheren und organisierten Arbeitsumgebung.
DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen sind mehr als nur ein Werkzeug – sie sind eine praktische und nachhaltige Option, die zentrale ergonomische und kontaminationspräventive Herausforderungen des Laboralltags adressiert.
Referenzen
1. Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (NIOSH), Ergonomie und Muskel-Skelett-Erkrankungen, 2021.
2. US-Arbeitsministerium (Bureau of Labor Statistics, BLS), Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten mit Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSDs), 2020.