CAS RN 1055033-93-6
CAS RN 1055033-93-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
7-O-(Triethylsilyl)-2'-O-tert-butyl(dimethyl)silyl-2-Debenzoyl-Paclitaxel-2-Pentanoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
7-O-(Triethylsilyl)-2'-O-tert-butyl(dimethyl)silyl-2-Debenzoyl-Paclitaxel-2-Pentanoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.