man

Test

CAS RN 10601-80-6

CH3OOOH3COCH3

CAS RN 10601-80-6

IUPAC Name: ethyl 3,3-diethoxypropanoate
Synonyme: ethyl 3,3-diethoxypropanoate
Molekulargewicht (g/mol): 190.24
Summenformel: C9H18O4
InChi Key: SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)