CAS RN 1076199-05-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
5-{4-[2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethoxy]benzylidin}thiazolidin-2,4-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
5-{4-[2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethoxy]benzylidin}thiazolidin-2,4-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
5-{4-[2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethoxy]benzylidin}thiazolidin-2,4-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.