CAS RN 111-06-8
CAS RN 111-06-8
IUPAC Name:
butyl hexadecanoate
Synonyme:
butyl palmitate
Molekulargewicht (g/mol):
312.54
Summenformel:
C20H40O2
InChi Key:
GLYJVQDYLFAUFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Butylpalmitat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Butylpalmitat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Butylpalmitat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.