accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1137-68-4

HNNN

CAS RN 1137-68-4

IUPAC Name: 2-(pyridin-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole
Synonyme: 2-(pyridin-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole
Molekulargewicht (g/mol): 195.23
Summenformel: C12H9N3
InChi Key: YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=N1
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)