accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1145-80-8

OHHNOOOHO

CAS RN 1145-80-8

IUPAC Name: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid
Synonyme: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 239.23
Summenformel: C11H13NO5
InChi Key: GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)