CAS RN 1189923-88-3
CAS RN 1189923-88-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
rac Tamsulosin-d3 Hydrochloride, TRC
CAS: 1189923-88-3 Summenformel: C20H26D3ClN2O5S Molekulargewicht (g/mol): 447.99 Synonym: 2-Methoxy-5-[3,3,3-trideuterio-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]benzenesulfonamide hydrochloride,5-[2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl-3,3,3-d3]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride,(±)-Tamsulosin-d3 hydrochloride,(RS)-Tamsulosin-d3 hydrochloride,(RS)-Tamsulosin-D3 (propyl-3,3,3-D3) hydrochloride,rac Tamsulosin-d3 Hydrochloride SMILES: NS(C1=CC(CC(C([2H])([2H])[2H])NCCOC2=CC=CC=C2OCC)=CC=C1OC)(=O)=O.Cl