CAS RN 1215808-65-3
CAS RN 1215808-65-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]oxiran-d5, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]oxiran-d5, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.