CAS RN 123330-90-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Dimethyl-2,2'-((2-(2-(2-(bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-5-(2-diazoacetyl)phenoxy)ethoxy)-4-methylphenyl)azandiyl)diacetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Dimethyl-2,2'-((2-(2-(2-(bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-5-(2-diazoacetyl)phenoxy)ethoxy)-4-methylphenyl)azandiyl)diacetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Dimethyl-2,2'-((2-(2-(2-(bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-5-(2-diazoacetyl)phenoxy)ethoxy)-4-methylphenyl)azandiyl)diacetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.