accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1245190-20-8

H3CNNCH3FF

CAS RN 1245190-20-8

IUPAC Name: 1-butyl-1-[5-(1-butylpyrrolidin-1-ium-1-yl)pentyl]pyrrolidin-1-ium difluoride
Synonyme: 1-butyl-1-[5-(1-butylpyrrolidin-1-ium-1-yl)pentyl]pyrrolidin-1-ium difluoride
Molekulargewicht (g/mol): 362.59
Summenformel: C21H44F2N2
InChi Key: GRSUEZVLRWEKID-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [F-].[F-].CCCC[N+]1(CCCCC[N+]2(CCCC)CCCC2)CCCC1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern