CAS RN 124635-82-1
CAS RN 124635-82-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl-2-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl-2-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl-2-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.