CAS RN 1246815-76-8
CAS RN 1246815-76-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Tazarotene-d8, TRC
CAS: 1246815-76-8 Summenformel: C21H13D8NO2S Molekulargewicht (g/mol): 359.51 Synonym: 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-(dimethyl-d6)-2H-1-benzothiopyran-6-yl-d2)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester,AGN 190168-d8,Tazorac-d8,Zorac-d8 IUPAC-Name: ethyl 6-[2-[3,3-dideuterio-4,4-bis(trideuteriomethyl)-2H-thiochromen-6-yl]ethynyl]pyridine-3-carboxylate SMILES: O=C(OCC)C1=CN=C(C#CC2=CC3=C(C=C2)SCC([2H])([2H])C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1