CAS RN 125306-83-4
CAS RN 125306-83-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
N,N-Diethyl-3-(mesitylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazol-1-carboximidamid (Cafenstrole), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N,N-Diethyl-3-(mesitylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazol-1-carboximidamid (Cafenstrole), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N,N-Diethyl-3-(mesitylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazol-1-carboximidamid (Cafenstrole), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
Cafenstrol, Honeywell Fluka™
Analytischer Standard, Referenzmaterial