CAS RN 129378-52-5
CAS RN 129378-52-5
IUPAC Name:
2-(tert-butyldimethylsilyl)-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide
Synonyme:
2-(tert-butyldimethylsilyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulfonamide
Molekulargewicht (g/mol):
289.47
Summenformel:
C11H23N3O2SSi
InChi Key:
TZBRCDMGXKRTCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN(C)S(=O)(=O)N1C=CN=C1[Si](C)(C)C(C)(C)C
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
N,N-Dimethyl-2-(tert-butyldimethylsilanyl)imidazol-1-sulfonamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N,N-Dimethyl-2-(tert-butyldimethylsilanyl)imidazol-1-sulfonamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.