accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13250-98-1

CAS RN 13250-98-1

IUPAC Name: pentacyclo[12.8.0.0³,¹².0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]docosa-1,3(12),4,6,8,10,13,15,17,19,21-undecaene
Synonyme: dibenz(A,H)anthracene DBA dibenzo(a,h)anthracene 1,2,5,6-dibenzanthraceen 1,2,5,6-dibenzanthracene DB(a,h)A 1,2:5,6-benzanthracene ccris 208 1,2:5,6-dibenzanthracene rcra waste number U063
Molekulargewicht (g/mol): 278.35
Summenformel: C22H14
InChi Key: LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C2C(C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C45)C=C23)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern