CAS RN 13436-45-8
CAS RN 13436-45-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Methoxytetrahydrofuran, TRC
CAS: 13436-45-8 Summenformel: C5H10O2 Molekulargewicht (g/mol): 102.13 Synonym: Tetrahydro-2-methoxyfuran IUPAC-Name: 2-methoxyoxolane SMILES: COC1CCCO1