CAS RN 1346601-96-4
CAS RN 1346601-96-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
6-Methylthioguanine-d3, TRC
CAS: 1346601-96-4 Summenformel: C6 2H3 H4 N5 S Molekulargewicht (g/mol): 184.24 Synonym: 6-(Trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purin-2-amine,6-Methylthioguanine-d3,6-Methylthioguanine-D3 (methyl-D3),2-Amino-6-(methyl-d3)thiopurine,6-Trideuteromethylthioguanine IUPAC-Name: 6-(trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purin-2-amine SMILES: [2H]C([2H])([2H])Sc1nc(N)nc2nc[nH]c12