CAS RN 1346603-24-4
CAS RN 1346603-24-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Dapoxetine N-Oxide (90%), TRC
CAS: 1346603-24-4 Summenformel: C21 H23 N O2 Molekulargewicht (g/mol): 321.41 Synonym: Dapoxetine N-Oxide IUPAC-Name: (1S)-N,N-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine oxide SMILES: C[N+](C)([O-])[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3