CAS RN 1354823-36-1
CAS RN 1354823-36-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanin-2-ethylbutylester, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2
N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-2-ethylbutylester L-Alanin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-2-ethylbutylester L-Alanin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-2-ethylbutylester L-Alanin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.