CAS RN 1357466-55-7
CAS RN 1357466-55-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N1-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N6-(2-phenylethyl)-hexandiamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N1-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N6-(2-phenylethyl)-hexandiamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N1-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N6-(2-phenylethyl)-hexandiamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.