CAS RN 1393526-40-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(2'R)-2'-Desoxy-3',5'-bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluor-2'-methyluridin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(2'R)-2'-Desoxy-3',5'-bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluor-2'-methyluridin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(2'R)-2'-Desoxy-3',5'-bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluor-2'-methyluridin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.