CAS RN 13964-23-3
CAS RN 13964-23-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3-Azido-3-desoxy-1,2:5,6-di-O-isopropyliden-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
3-Azido-3-desoxy-1,2:5,6-di-O-isopropyliden-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3-Azido-3-desoxy-1,2:5,6-di-O-isopropyliden-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.