accessibility menu, dialog, popup

UserName

RhOOOOOOH3CCH3CH3H3CH3CH3C

CAS RN 14284-92-5

IUPAC Name: tris(4-hydroxypent-3-en-2-one) rhodium
Synonyme: tris(4-hydroxypent-3-en-2-one) rhodium
Molekulargewicht (g/mol): 403.26
Summenformel: C15H24O6Rh
InChi Key: MBVAQOHBPXKYMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Rh].CC(O)=CC(C)=O.CC(O)=CC(C)=O.CC(O)=CC(C)=O
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Güte 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern