CAS RN 1430804-85-5
CAS RN 1430804-85-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5,6-Dehydro-17Beta-dutasteride, TRC
CAS: 1430804-85-5 Summenformel: C27 H28 F6 N2 O2 Molekulargewicht (g/mol): 526.51 Synonym: 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-dodecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-,Dutasteride Imp. G (EP),Dutasteride 5-ene (USP),5,6-Dehydro-17β-dutasteride IUPAC-Name: (1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,6,9b,10,11-decahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Nc5cc(ccc5C(F)(F)F)C(F)(F)F