CAS RN 1449108-86-4
CAS RN 1449108-86-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1,1-Dimethylethylester N-Methyl-N-[3-[[(2E)-1-oxo-3-(2-thienyl)-2-propen-1-yl]amino]propyl]carbaminsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,1-Dimethylethylester N-Methyl-N-[3-[[(2E)-1-oxo-3-(2-thienyl)-2-propen-1-yl]amino]propyl]carbaminsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1,1-Dimethylethylester N-Methyl-N-[3-[[(2E)-1-oxo-3-(2-thienyl)-2-propen-1-yl]amino]propyl]carbaminsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.