CAS RN 146794-70-9
CAS RN 146794-70-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
7-ADCA Pivalamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
7-ADCA Pivalamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.