CAS RN 147404-76-0
CAS RN 147404-76-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1-'[[2'-'(Aminocarbonyl)'[1,'1'-'Biphenyl]'-'4-'yl]'methyl]'-'2-'ethoxy-1H-'benzimidazol-'7-'carbox, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-'[[2'-'(Aminocarbonyl)'[1,'1'-'Biphenyl]'-'4-'yl]'methyl]'-'2-'ethoxy-1H-'benzimidazol-'7-'carbox, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1-[[2'-(Aminocarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazol-7-carbonsäuremethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.