accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 151276-13-0

OFFFClNH2

CAS RN 151276-13-0

IUPAC Name: 3-chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Synonyme: 3-chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Molekulargewicht (g/mol): 211.57
Summenformel: C7H5ClF3NO
InChi Key: LGCOAKFQLUXQAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Cl)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern