CAS RN 151909-88-5
CAS RN 151909-88-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
p-Nitrobenzoyl-2,3,4-tri-O-benzyl-Alpha,Beta-L-fucopyranose, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
p-Nitrobenzoyl-2,3,4-tri-O-benzyl-Alpha,Beta-L-fucopyranose, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
p-Nitrobenzoyl-2,3,4-tri-O-benzyl-Alpha,Beta-L-fucopyranose, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.