accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 15387-45-8

H3CCH3H3COONHH2NOOONOO

CAS RN 15387-45-8

IUPAC Name: 4-nitrophenyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-carbamoylbutanoate
Synonyme: 4-nitrophenyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-carbamoylbutanoate
Molekulargewicht (g/mol): 367.36
Summenformel: C16H21N3O7
InChi Key: HJMMCTZLXOVMFB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern